Fontos dokumentumok
SAB1306331
Sigma-Aldrich
ANTI-APOER2 (LRP8)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
APOER2, Apolipoprotein E receptor 2, LRP8, Low-density lipoprotein receptor-related protein 8
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
105634 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRP8(7804)
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)