Fontos dokumentumok
SAB2109047
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
SLC25A35
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
pig, bovine, horse, rabbit, mouse, zebrafish, canine, human, guinea pig
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Általános leírás
SLC25A35 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human SLC25A35
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: QAASEIAVGHQYKHQGMFQALTEIGQKHGLVGLWRGALGGLPRVIVGSST
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg