Fontos dokumentumok
SAB2102617
Sigma-Aldrich
Anti-TYRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-CAS2, Anti-CATB, Anti-GP75, Anti-TRP, Anti-Tyrosinase-related protein 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, horse, mouse, sheep, rat, rabbit, goat, guinea pig, dog
citations:
1
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
61 kDa
faj reaktivitás
human, horse, mouse, sheep, rat, rabbit, goat, guinea pig, dog
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TYRP1(7306)
Related Categories
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TYRP1
Biokémiai/fiziológiai hatások
TYRP1 catalyses the oxidation of 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid (DHICA) into indole-5,6-quinone-2-carboxylic acid. It may regulate or influence the type of melanin synthesized.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: NDPIFVLLHTFTDAVFDEWLRRYNADISTFPLENAPIGHNRQYNMVPFWP
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dedifferentiation maintains melanocyte stem cells in a dynamic niche.
Sun, et al.
Nature, 616, 774-782 (2023)