Fontos dokumentumok
SAB2108854
Sigma-Aldrich
Anti-MFSD2A (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
CSF-1, MCSF, MGC31930
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
citations:
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
41 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, canine, mouse, horse, rabbit, human, rat, guinea pig
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MFSD2A(57396)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human MFSD2A
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: MFISTEQTERDSATAYRMTVEVLGTVLGTAIQGQIVGQADTPCFQDLNSS
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)