Fontos dokumentumok
SAB1412641
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF263 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FPM315, ZKSCAN12, ZNF263
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
2E9, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2E9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 36.52 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZNF263(10127)
Immunogén
ZNF263 (NP_005732, 201 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEGNMEDKEMTGPQLPESLEDVAMYISQEEWGHQDPSKRALSRDTVQESYENVDSLESHIPSQEVPGTQVGQGGKLWDPSVQSCKEGLSPRGPAPGEE
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)