ABS535
Anti-Arginase-1 Antibody
from chicken
Szinonimák:
Type 1 Arginase
ARG1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
guinea pig, human, mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgY
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arginase-1 in RAW cell lysate (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740-E747, 1998).
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Arginase-1 in 10 µg of mouse LN tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2