Fontos dokumentumok
SAB1403527
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARP1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PARP1(142)
Általános leírás
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) is a nuclear protein which possesses three functional domains. It belongs to the PARP family and the gene encoding it is localized on human chromosome 1q42.
Immunogen
PARP1 (AAH37545, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Biokémiai/fiziológiai hatások
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) has a role in DNA repair and acts as a facilitator of homologous recombination. It controls transcription by modulating chromatin structure and altering DNA methylation patterns. The protein functions as a co-regulator of transcription factors and associates with chromatin insulators. PARP1 also has an important role in protection of the cardiovascular system.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Trapping of PARP1 and PARP2 by Clinical PARP Inhibitors.
Murai J
Cancer Research (2012)
PARP-1 protein expression in glioblastoma multiforme
A, Galia
European Journal of Histochemistry (2012)
PARP inhibition: PARP1 and beyond
Michele Rouleau
Nature Reviews. Cancer (2010)