PLA0184
Rabbit anti-PARP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADP-ribosyltransferase NAD(+), ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP, PARP-1, PPOL, member 1, pADPRT-1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, poly[ADP-ribose] synthase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1:2,000-1:10,000
elérési szám
NP_001609.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... PARP1(142)
Immunogen
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1