Fontos dokumentumok
SAB1403401
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DGAT2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
DKFZp686A15125, HMFN1045
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
4C1, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4C1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DGAT2(84649)
Related Categories
Általános leírás
Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase, or DGAT (EC 2.3.1.20), is responsible for the synthesis of triglycerides. It catalyzes a reaction in which diacylglycerol is covalently joined to long chain fatty acyl-CoAs.[supplied by OMIM
Immunogén
DGAT2 (NP_115953.2, 289 a.a. ~ 388 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IFEEGSWGRWVQKKFQKYIGFAPCIFHGRGLFSSDTWGLVPYSKPITTVVGEPITIPKLEHPTQQDIDLYHTMYMEALVKLFDKHKTKFGLPETEVLEVN
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)