HEXSM-170K
MILLIPLEX® Human Exosome Characterization Panel
Szinonimák:
EV multiplex kit, Human exosome multiplex kit, Luminex EV panel, Luminex human exosome immunoassay, Millipore human exosome panel, extracellular vesicle multiplex kit
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 96 wells
gyártó/kereskedő neve
Milliplex®
parameter
25 μL sample volume (per well)
assay range
intra-assay cv: ≤20%
standard curve range: 0.4-1,500 ng/mL
(CD9)
standard curve range: 0.5-2,000 ng/mL
(CD81)
standard curve range: 0.6-2,500 ng/mL
(Flotillin-1)
standard curve range: 0.9-3,500 ng/mL
(Syntenin-1)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(CD63)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Calreticulin, GAPDH)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(TSG101)
inter-assay cv: ≤10%
technika/technikák
multiplexing: suitable
észlelési módszer
fluorometric (Luminex® xMAP®)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research category: Cancer
Research sub-category:
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Inflammation
Infectious Diseases
Immune Response
Tumor Markers
Egyediség
Alkalmazás
- This is an overnight assay.
- Each assay requires 25 µL per well of diluted or neat isolated exosomes.
- Argonaute-2 (Ago2) is a qualitative assay with the MCF7:IGF-1 Cell Lysate included as a control. All other analytes are for quantitative analysis.
- To test the purity of EV preparation, the MILLIPLEX® Human Apolipoprotein 6-Plex Panel (Cat. No. APOMAG-62K) can be used.
- To asses the functional component of EVs, the MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Growth Factor Panel A (Cat. No. HCYTA-60K), Panel B (HCYTB-60K), and Multi-Species TGFβ Panel (Cat. No. TGFBMAG-64K-03) can be used.
- Following sample collection and preparation, exosomes can now be isolated and lysed according to your lab’s established protocol. We recommend Cell Signaling Lysis Buffer (Cat. No. 43-040).
- Each lab may use its preferred lysis buffer but must predetermine that the assay will not be negatively affected by the lysis buffer.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Útmutató az immunoassay platformok kiválasztásához, beleértve a multiplex vs. singleplex teszteket, műszereket, szoftvereket és szolgáltatásokat.
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.
Fedezze fel a Luminex® xMAP® multiplex assay technológián alapuló MILLIPLEX® multiplex tesztek előnyeit, amelyek konzisztens, kiváló minőségű eredményeket biztosítanak, és nézze meg, hogyan használják ezeket a multiplex biomarker Luminex® teszteket a kutatás előmozdítására.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.