Fontos dokumentumok
SAB1403082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGEA5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FLJ11229, FLJ23355, KIAA0679, MEA5, NCOAT, OGA
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
klón:
1C7, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~36.45 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MGEA5(10724)
Related Categories
Általános leírás
The dynamic modification of cytoplasmic and nuclear proteins by O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) addition and removal on serine and threonine residues is catalyzed by OGT (MIM 300255), which adds O-GlcNAc, and MGEA5, a glycosidase that removes O-GlcNAc modifications (Gao et al., 2001 [PubMed 11148210]).[supplied by OMIM
Immunogén
MGEA5 (NP_036347, 823 a.a. ~ 916 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFHEEQEVLPETFLANFPSLIKMDIHKKVTDPSVAKSMMACLLSSLKANGSRGAFCEVRPDDKRILEFYSKLGCFEIAKMEGFPKDVVILGRSL
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)