Fontos dokumentumok
S2646
Scalpel blades
No. 10
Szinonimák:
Precision blades, Surgical scalpel blades
About This Item
UNSPSC kód:
41122407
NACRES:
NB.35
material
steel (carbon)
sterilitás
non-sterile
Alkalmazás
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Kiszerelés
individually wrapped.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)