SAB1400563
Anti-PHF7 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DKFZp434L1850, Anti-HSPC045, Anti-HSPC226, Anti-MGC26088, Anti-NYD-SP6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PHF7(51533)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MKTVKEKKECQRLRKSAKTRRVTQRKPSSGPVCWLCLREPGDPEKLGEFLQKDNISVHYFCLILSSKLPQRGQSNRGFHGFLPEDIKKEAARASRKICFVCKKKGAAINCQKDQCLRNFHLPCGQERGCLSQFFGEYKSFCDKHRPTQNIQHGHVGEESCILCCEDLSQQSVENIQSPCCSQAIYHRKCIQKYAHTSAKHFFKCPQCNNRKEFPQEMLRMGIHIPDRDAAWELEPGAFSDLYQRYQHCDAPICLYEQGRDSFEDEGRWCLILCATCGSHGTHRDCSSLRSNSKKWECEECSPAAATDYIPENSGDIPCCSSTFHPEEHFCRDNTLEENPGLSWTDWPEPSLLEKPESSRGRRSYSWRSKGVRITNSCKKSK
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)