SAB1305743
ANTI-CD106 (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CD_antigen=CD106, INCAM-100, L1CAM, VCAM1, Vascular cell adhesion protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
81276 Da
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VCAM1(7412)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)