Fontos dokumentumok
SAB2501079
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2C/UBCH10 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-UBCH10, Anti-Ubiquitin carrier protein E2-C, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2C, Anti-dJ447F3.2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
FACS
IF
IP
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBE2C(11065)
Immunogén
Peptide with sequence C-QETYSKQVTSQEP from the C Terminus of the protein sequence according to NP_008950.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)