Fontos dokumentumok
BR472000
BRAND® staining tray for glass staining trough
soda-lime glass
Szinonimák:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
MA.01
material
soda-lime glass
leírás
use with glass staining trough
gyártó/kereskedő neve
BRAND 472000
H × Sz × Ma
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
Általános leírás
staining trough, tray, and wire handle are sold separately
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)