Fontos dokumentumok
S5188
Anti-SGK antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-SGK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 50 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated human epidermal carcinoma A431cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human epidermal carcinoma A431 cell line
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SGK1(6446)
Általános leírás
Alkalmazás
- immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)