Fontos dokumentumok
Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
Szinonimák:
Surgical scissors, cutting tool
About This Item
UNSPSC kód:
41122408
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
4 1/2 in.
Általános leírás
Stainless steel dissecting instruments
Alkalmazás
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)