Fontos dokumentumok
S2067
S9 from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), male
Szinonimák:
Liver S9 Fraction, S9 Liver Extract
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat (Sprague-Dawley)
Minőségi szint
kiszerelés
vial of ~20 mg
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
rat ... Mrps9(301371)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)