Merck
S2192
S9 from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), male, 20 mg/mL protein basis, vial of 1.0 mL
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161501
NACRES:
NA.47
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
mouse (CD-1)
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 1.0 mL
koncentráció
20 mg/mL protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... Rps9(76846)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Biokémiai/fiziológiai hatások
Post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
The hepatic S9 pools from a variety of biological sources represent the post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Known to be a rich source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
The hepatic S9 pools from a variety of biological sources represent the post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. They are known to be a rich source of drug metabolizing enzymes including P-450. S9 pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions. They are used in the Ames test, which is a method that uses bacteria to test if a given chemical causes mutations in the genetic material of a given test organism.
Fizikai forma
Supplied as a solution in 150 mM KCl, 50 mM Tris buffer, pH 7.2 and 2 mM EDTA.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Ames Salmonella/microsome mutagenicity assay.
Mortelman K and Zeiger E
Mutation Research, 455(1-2), 29-60 (2000)
An improvement of the Ames test using a modified human liver S9 preparation.
Hakura A
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 46(3), 169-172 (2001)
Kapcsolódó tartalom