Merck
PHL89280
Silybin (A + B mixture)
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Silybin, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]chroman-4-one, Silibinin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H22O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.44
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEBFKMXJBCUCAI-DBMPWETRSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Opioid receptor binding studies: An analysis of irreversible binding of cis-(+)-3-methylfentanyl isothiocyanate to the delta opioid receptor demonstrates its unique interaction and potential for understanding opioid receptor pharmacology (Zhu et al., 1996).
  • Forensic detection of synthetic opioids: A forensic study details the screening and quantification of opioid drugs, including cis-3-Methylfentanyl, in post-mortem samples using advanced mass spectrometry techniques, crucial for toxicological analysis and forensic applications (Gergov et al., 2009).
  • Molecular docking studies on fentanyl: A study featuring molecular docking to reveal a novel binding site model for fentanyl on the mu-opioid receptor contributes valuable insights that are applicable to cis-3-Methylfentanyl′s interaction at opioid receptors, useful for developing targeted analgesics (Subramanian et al., 2000).
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)