Fontos dokumentumok
RAB1057
Human HIF-1 alpha ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Általános leírás
Alkalmazás
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials