Merck
RAB0297
Sigma-Aldrich
Human IL-33 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
IL-33, Interleukin-1 family member 11, Interleukin-33 
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL33(90865)
Általános leírás
The Human IL-33 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-33 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human IL-33
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xin Tang et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(7), 1808-1817 (2018-05-21)
The importance of understanding how interleukin-33 (IL-33) is regulated (particularly by miRs) is critical in IL-33 biology, and evidence of this in asthma pathology is limited. MicroRNA profiling of cells isolated from bronchoalveolar lavage of 14 asthmatic patients and 11
Zhenzong Fa et al.
Frontiers in immunology, 8, 1055-1055 (2017-09-19)
Fas-associated death domain (FADD) and receptor interacting protein kinase 3 (RIPK3) are multifunctional regulators of cell death and immune response. Using a mouse model of cryptococcal infection, the roles of FADD and RIPK3 in anti-cryptococcal defense were investigated. Deletion of
Ayano C Kohlgruber et al.
Nature immunology, 19(5), 464-474 (2018-04-20)
γδ T cells are situated at barrier sites and guard the body from infection and damage. However, little is known about their roles outside of host defense in nonbarrier tissues. Here, we characterize a highly enriched tissue-resident population of γδ
Sachiko Furukawa et al.
Scientific reports, 7, 42413-42413 (2017-02-17)
IgG4-related disease (IgG4-RD) is characterized by elevated serum IgG4 and marked infiltration of IgG4-positive cells in multiple organs. Interleukin-33 (IL-33) is a recently described cytokine that is secreted by damaged epithelial cells, macrophages, and dendritic cells, and potently activates helper
Katrien C De Grove et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 139(1), 246-257 (2016-06-19)
Although the prominent role of T We sought to investigate the relative contribution of ILC2 and adaptive T Wild-type, Gata-3 Concomitant DEP+HDM exposure significantly enhanced allergic airway inflammation, as characterized by increased airway eosinophilia, goblet cell metaplasia, accumulation of ILC2s