Merck
RAB0176
Sigma-Aldrich
Human Fas ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FAS(14102)
Általános leírás
The Human Fas ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Fas in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human Fas
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Ignatios Ikonomidis et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 7(4), 619-628 (2014-05-02)
We investigated the effects of anakinra, an interleukin-1 receptor antagonist, on coronary and left ventricular function in coronary artery disease (CAD) patients with rheumatoid arthritis. In a double-blind crossover trial, 80 patients with rheumatoid arthritis (60 with CAD and 20
Mark T Kearns et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(1), L62-L70 (2014-05-20)
Apoptosis of alveolar macrophages and their subsequent clearance by neighboring phagocytes are necessary steps in the resolution of acute pulmonary inflammation. We have recently identified that activation of the Fas death receptor on the cell surface of macrophages drives macrophage
Anil K Taneja et al.
International journal of cardiology, 175(2), 253-260 (2014-06-01)
Heart failure activates neurohormones, and elevated levels of brain natriuretic peptide (BNP) are associated with adverse outcomes. The SENIORS trial showed that nebivolol, a highly selective beta-1 antagonist with vasodilating properties, reduced the composite outcome of all cause mortality or
K Mizrahi et al.
Bone marrow transplantation, 49(7), 942-949 (2014-04-30)
The influence of TNF-α and Fas-ligand (FasL) on viability and function was evaluated in fresh- and expanded-umbilical cord blood (UCB) cells. CD34(+) progenitors and T cells display outstanding survival, whereas ~30% and >50% B lymphocytes and myeloid cells undergo spontaneous
Soon Woo Nam et al.
Clinical science (London, England : 1979), 127(8), 519-526 (2014-04-10)
Cirrhotic cardiomyopathy is defined as systolic and diastolic dysfunctions, electrophysiological changes and macroscopic structural changes. However, the underlying mechanisms of this syndrome remain unclear. A possible role of myocardial apoptosis in the pathogenesis has not been previously examined. We hypothesized