Merck
R9032
Sigma-Aldrich
R-715 TFA salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Ac-Lys-[D-betaNal7,lle8]desArg9-bradykinin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H81N13O12 · xC2HF3O2
Molekulatömeg:
1140.33 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C57H81N13O12.C2HF3O2/c1-4-34(2)48(56(81)82)68-51(76)43(31-37-23-24-38-17-8-9-18-39(38)29-37)66-52(77)44(33-71)67-50(75)42(30-36-15-6-5-7-16-36)64-47(73)32-62-53(78)45-21-13-27-69(45)55(80)46-22-14-28-70(46)54(79)41(20-12-26-61-57(59)60)65-49(74)40(63-35(3)72)19-10-11-25-58;3-2(4,5)1(6)7/h5-9,15-18,23-24,29,34,40-46,48,71H,4,10-14,19-22,25-28,30-33,58H2,1-3H3,(H,62,78)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,76)(H,81,82)(H4,59,60,61);(H,6,7)/t34-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,48-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFUJDXXJCMFOSK-WBUMRSSGSA-N
Amino Acid Sequence
Ac-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Ile
Biokémiai/fiziológiai hatások
Novel, selective, metabolically stable B1 bradykinin receptor antagonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Bradykinin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3