R819-500
Rat Brain Endothelial Cell Growth Medium (500 ml)
Szinonimák:
Endothelial cell culture medium
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation