R352-05A
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells: RPASMC, adult
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat pulmonary artery (healthy adult)
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
morfológia
smooth muscle
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (RPASMC) provide a useful in vitro model to study cellular and molecular mechanisms of pulmonary hypertension characterized by hyperproliferation of pulmonary artery smooth muscle cells.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
- 2nd passage, >500,000 cells in Rat Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 12 doublings
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)