Fontos dokumentumok
PZ0351
PF-2545920 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-[4-(1-Methyl-4-pyridin-4-yl-1H-pyrazol-3-yl)-phenoxymethyl]-quinoline hydrochloride, MP-10 hydrochloride, PF-02545920 hydrochloride, PF-920 hydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1.[H]Cl
InChI
1S/C25H20N4O/c1-29-16-23(18-12-14-26-15-13-18)25(28-29)20-7-10-22(11-8-20)30-17-21-9-6-19-4-2-3-5-24(19)27-21/h2-16H,17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZEXWHKOMMASPA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)