09-481
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
PI3-kinase p110 subunit alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
rat ... Pik3Ca(170911)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL (1:2,000) dilution of this antibody detected PI3K, p110α in Jurkat cell extract.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1