Merck
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18BrN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.