Fontos dokumentumok
PRS3091
Sigma-Aldrich
Anti-AID antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Activation-induced cytidine deaminase
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human
citations:
1
technika/technikák:
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 22 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AICDA(57379)
Immunogén
a peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy-terminus of human AID.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3091.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)