Merck
539322
Protein G, Peroxidase Conjugate
This Protein G, Peroxidase Conjugate is validated for use in Direct Immunoassay.
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
(Streptococcus species)
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
0.02% Thimerosal as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
dilution
(Direct Immunoassay (1:5000))
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Purified recombinant protein G conjugated to peroxidase. Binds ≥ 99% to human IgG immobilized on a column.
Alkalmazás
Direct Immunoassay (1:5000)
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Analízis megjegyzés
Single band at 33.8 kDa by SDS-PAGE
Egyéb megjegyzések
Binds ≥99% to human IgG immobilized on a column. o-Phenylenediamine, 1 mg/ml in citrate buffer, pH 4.5, 0.1% urea hydrogen peroxide at 25°C, is used for testing immunoenzyme reactivity Purity of the recombinant protein G has been determined by presence of a single band at M.W. 33,800 on a 15% SDS-polyacrylamide gel. Specifically binds the Fc region of IgG from various species. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
To comply with ban of sale of mercury-added products required by The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), this product is prohibited to be sold in the following US states: Rhode Island and Connecticut.
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Gleyder Roman-Sosa et al.
Vaccines, 10(2) (2022-02-27)
New World arenaviruses are rodent-transmitted viruses and include a number of pathogens that are responsible for causing severe human disease. This includes Junín virus (JUNV), which is the causative agent of Argentine hemorrhagic fever. The wild nature and mobility of
L M Nemec et al.
Journal of dairy science, 95(8), 4568-4577 (2012-07-24)
The aim of this study was to compare effects of inorganic sulfate versus chelated forms of supplemental Cu, Mn, and Zn on milk production, plasma and milk mineral concentrations, neutrophil activity, and antibody titer response to a model vaccination. Holstein
M J Weickert et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4313-4320 (1997-11-15)
Accumulation of soluble recombinant hemoglobin (rHb1.1) in Escherichia coli requires proper protein folding, prosthetic group (heme) addition, and subunit assembly. This served as a new model system for the study of the effects of temperature, protein synthesis rates, and protein