Fontos dokumentumok
P7840
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)