Fontos dokumentumok
FPCR-RO
Roche
FastStart™ PCR Master
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
FastStart™ PCR Master accepts modified nucleotides such as Digoxigenin (DIG)-dUTP. Labeling with DIG-dUTP can be achieved by adding the modified nucleotide in a final concentration of 10 μM to the final volume.
Combine this master mix with Roche′s Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit to achieve excellent results in two-step RT-PCR.
Alkalmazás
- Hot Start PCR up to 2 kb
- Hot Start RT-PCR up to 2 kb
- High-throughput PCR
- Direct colony PCR
Tulajdonságok és előnyök
- Higher specificity, sensitivity, and yield:
- Use robotic setup.
- Reduce Setup time.
Contents
2x concentrated master mix containing FastStart Taq DNA Polymerase, Reaction Buffer, and Nucleotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Kiszerelés
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Related Content
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.