Fontos dokumentumok
P3487
Monoclonal Anti-PTEN antibody produced in mouse
~1 mg/mL, purified immunoglobulin, clone PTN-18, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Mutated in multiple advanced cancers 1, Anti-PTEN1, Anti-PTENbeta, Anti-Phosphatase and tensin homolog, Anti-TEP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PTN-18, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.