Fontos dokumentumok
P7174
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Finn 9401110
Hosszúság:
7.1 cm
maximum térfogat:
1 mL
térfogat tartomány:
100-1000 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
barrier: no
kiszerelés:
pack of 960 ea (Racks)
material
blue
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 960 ea (Racks)
gyártó/kereskedő neve
Finn 9401110
Hosszúság
7.1 cm
maximum térfogat
1 mL
térfogat tartomány
100-1000 μL
Tulajdonságok és előnyök
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling with a uniform smooth surface
  • A hydrophobic surface prevents liquid retention
  • The rack packaging option has color-coding
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)