Fontos dokumentumok
P0497
Anti-PMP70 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 70 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA extract (0.5 mg) from human HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells or rat kidney extract or rat liver extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.