Fontos dokumentumok
P0357
Anti-p57Kip2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Kip2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 57 kDa
faj reaktivitás
human, mouse (predicted), bovine
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5 μg using 0.5-1 mg of HeLa nuclear extract and a bovine brain nuclear extract
western blot: 2 μg/mL using HeLa nuclear extract and bovine brain nuclear extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN1C(1028)
mouse ... Cdkn1c(12577)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás