Fontos dokumentumok
O7885
Okadaic acid potassium salt from Prorocentrum concavum
≥90% (HPLC), powder
Szinonimák:
OA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Prorocentrum concavum)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 0.1 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].CC(CC(O)C1OC2CCC3(CCC(C)(O3)\C=C\C(C)C4CC(C)=CC5(O4)OC(C)(CCC5O)CC(C)(O)C([O-])=O)OC2C(O)C1=C)C6CC7(CCCOC7)COC6C
InChI
1S/C46H72O13.K/c1-27-20-35(56-46(22-27)36(48)12-15-42(7,59-46)24-43(8,52)40(50)51)28(2)10-14-41(6)17-18-45(58-41)16-11-34-39(57-45)37(49)30(4)38(55-34)33(47)21-29(3)32-23-44(26-54-31(32)5)13-9-19-53-25-44;/h10,14,22,28-29,31-39,47-49,52H,4,9,11-13,15-21,23-26H2,1-3,5-8H3,(H,50,51);/q;+1/p-1/b14-10+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWKZDWKRECTBCU-KMZJGFRYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges