496100
Omeprazole
A cell-permeable pyridyl methylsulfinyl benzimidazole compound that acts as selective proton pump inhibitor.
Szinonimák:
Omeprazole, H 168/68, 5-Methoxy-2[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan to off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤20 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S+]([O-])(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
proton pump
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Besancon, M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22438.
Sachs, G., et al. 1995. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.35, 277.
Diaz, D., et al. 1990. Gastroenterology99, 737.
Fellenius, E., et al. 1981. Nature290, 159.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2