Fontos dokumentumok
O0141
Sigma-Aldrich
Obestatin human
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C116H176N32O33
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2546.83
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
szín
white
oldhatóság
deionized water: 1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C116H176N32O33/c1-13-61(10)95(146-91(158)53-127-113(178)93(59(6)7)147-110(175)81(50-92(159)160)141-108(173)78(46-65-25-18-15-19-26-65)142-112(177)84-28-22-42-148(84)116(181)63(12)130-105(170)80(49-89(123)156)137-98(163)69(118)45-64-23-16-14-17-24-64)115(180)134-70(27-20-21-41-117)101(166)138-76(44-58(4)5)106(171)143-82(54-149)99(164)126-52-90(157)145-94(60(8)9)114(179)135-74(36-40-88(122)155)104(169)139-77(47-66-29-31-68(151)32-30-66)107(172)132-72(34-38-86(120)153)102(167)131-73(35-39-87(121)154)103(168)140-79(48-67-51-125-56-128-67)109(174)144-83(55-150)111(176)133-71(33-37-85(119)152)100(165)129-62(11)97(162)136-75(96(124)161)43-57(2)3/h14-19,23-26,29-32,51,56-63,69-84,93-95,149-151H,13,20-22,27-28,33-50,52-55,117-118H2,1-12H3,(H2,119,152)(H2,120,153)(H2,121,154)(H2,122,155)(H2,123,156)(H2,124,161)(H,125,128)(H,126,164)(H,127,178)(H,129,165)(H,130,170)(H,131,167)(H,132,172)(H,133,176)(H,134,180)(H,135,179)(H,136,162)(H,137,163)(H,138,166)(H,139,169)(H,140,168)(H,141,173)(H,142,177)(H,143,171)(H,144,174)(H,145,157)(H,146,158)(H,147,175)(H,159,160)/t61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,93-,94-,95-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXQOGPZNKNSCJR-QQDMDDJXSA-N
Géninformáció
human ... GHRL(51738)
Amino Acid Sequence
Phe-Asn-Ala-Pro-Phe-Asp-Val-Gly-Ile-Lys-Leu-Ser-Gly-Val-Gln-Tyr-Gln-Gln-His-Ser-Gln-Ala-Leu-NH2
Általános leírás
Obestatin is a 23-amino acid peptide. It is encoded by the ghrelin gene.
Alkalmazás
Human obestatin has been used to study its role in differentiation in rat preadipocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
It does not participate in the release of growth hormone.
Obestatin, an obesity peptide, along with Ghrelin peptides are derived from the same prepropeptide, Ghrelin. In contrast to Ghrelin, Obestatin suppresses food intake, body weight gain, and gastrointestinal motility in rodents.
Fizikai forma
Lyophilized from 0.1% aqueous trifluoroacetate (TFA).
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Obestatin stimulates differentiation and regulates lipolysis and leptin secretion in rat preadipocytes
Tatiana Wojciechowicz
Molecular Medicine Reports (2015)