Fontos dokumentumok
N7287
NU-1025
≥97% (HPLC), solid
Szinonimák:
8-Hydroxy-2-methylquinazolin-4[3H]-one
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Parp2(11546)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)