Fontos dokumentumok
N2783
Nitric Oxide Synthase, Inducible from mouse
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Inducible Nitric Oxide Synthase, NOS II, iNOS, macNOS
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥4.0 units/mg protein
molekulatömeg
130 kDa (homodimer)
130 kDa (subunit, homodimer)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... Nos2(18126)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
early lactation in water buffalo dams
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.