Fontos dokumentumok
MTCH6505
MTC Bio Halo pipette tips
capacity 5 mL
Szinonimák:
pipetting tip
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
MTC Bio H6505
kapacitás:
5 mL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
kiszerelés:
pack of 100 ea
material
clear
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio H6505
kapacitás
5 mL
Általános leírás
5mL Pipette Tips for Halo Pipettors, 100/pk
Tulajdonságok és előnyök
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Jogi információk
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)