Fontos dokumentumok
MSST0007
SILu™Prot CLU Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Szinonimák:
Apolipoprotein J, Clusterin, Testosterone-repressed prostate message 2 (TRPM-2)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged
V5 tagged
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
molekulatömeg
56811.45
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CLU(1191)
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)