Fontos dokumentumok
MSP3L
MS PhosphoMix 3 Light
Phosphopeptide Standard for MS
Szinonimák:
Light PhosphoMix, MS Phosphorylation Mix, PhosphoMix 3 Light
About This Item
Javasolt termékek
minőség
Phosphopeptide Standard for MS
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
kiszerelés
pkg of 200 pmol total phosphopeptides
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Each of the three phosphopeptides mixes are available in their naturally occurring isotopic abundances (light) or as stable isotope enriched versions (heavy), making the set of products highly amenable to quantitative analyses, allowing users to compare recovery between workflows or techniques.
- Naturally occurring peptide sequences
- Broad range of peptide characteristics
- Complementary product designs
- Available in light and heavy versions
More info and FASTA file
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)