Fontos dokumentumok
MAK322
Collagen Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
Collagen Quantification Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 fluorometric tests
bemenet
cell
serum
plasma
solution(s) (collagen)
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
rheumatological diseases; dermatological diseases; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Bone Disorder Research
- Dermatological Research
- Wound Healing and Tissue Repair Research
Tulajdonságok és előnyök
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)