Merck
MAK178
Sigma-Aldrich
Enolase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Szinonimák:
Enolase Detection Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
immunological diseases; cardiovascular diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Enolase is a multifunctional glycolytic enzyme that catalyzes the conversion of D-2-phosphoglycerate to phospho(enol)pyruvate (PEP) and water. It can function as a plasminogen receptor in endothelial, epithelial, and hematopoietic cells and hence, may be involved in fibrinolytic and intravascular systems. It is also known to act as a heat shock protein, which may have implications in transcriptional and pathological functions. Enolase has been implicated in autoimmune and systemic diseases. Furthermore; serum neuron-specific enolase is known to function as a predictor of patient outcome post cardiac arrest. Thus enolase assays can be used for studying cellular functions like carbohydrate metabolism, transcription and other pathophysiological processes.
Alkalmazás
Enolase Activity Assay Kit has been used to measure enolase activity.
Alkalmasság
Suitable for the detection of enolase activity in biological samples.
Elv
The Enolase activity is determined by a coupled enzyme assay in which D-2-phosphoglycerate is converted to PEP, resulting in the formation of an intermediate that reacts with a peroxidase substrate, generating a colorimetric (570 nm) or fluorometric (λex = 535/λem = 587 nm) product proportional to the enolase activity present. One milliunit of enolase is the amount of enzyme that will generate 1.0 nmole of H2O2 per minute at pH 7.2 at 25 °C.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Enolase Assay Buffer
  • Peroxidase Substrate, in DMSO
  • Enolase Substrate Mix
  • Enolase Converter
  • Enolase Developer
  • Enolase Positive Control
  • Hydrogen Peroxide Standard, 0.88 M
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Global Profiling of Lysine Acetylation in Borrelia burgdorferi B31 Reveals Its Role in Central Metabolism.
Bontemps-Gallo S, et al.
Frontiers in Microbiology, 9, 2036-2036 (2018)
WW domain-binding protein 2 acts as an oncogene by modulating the activity of the glycolytic enzyme ENO1 in glioma.
Chen S, et al.
Cell Death & Disease, 9(3), 347-347 (2018)
Sébastien Bontemps-Gallo et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2036-2036 (2018-09-21)
The post-translational modification of proteins has been shown to be extremely important in prokaryotes. Using a highly sensitive mass spectrometry-based proteomics approach, we have characterized the acetylome of B. burgdorferi. As previously reported for other bacteria, a relatively low number
Miriam Hippner et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 12(2) (2022-02-26)
Alpha-enolase (ENO1) is a glycolytic metalloenzyme, and its overexpression occurs in numerous cancers, contributing to cancer cell survival, proliferation, and maintenance of the Warburg effect. Patients with an overexpression of ENO1 have a poor prognosis. The aim of the present
Xing Huang et al.
Autophagy, 15(7), 1258-1279 (2019-02-23)
Notwithstanding the numerous drugs available for liver cancer, emerging evidence suggests that chemotherapeutic resistance is a significant issue. HGF and its receptor MET play critical roles in liver carcinogenesis and metastasis, mainly dependent on the activity of receptor tyrosine kinase.