Merck
MAK122
Sigma-Aldrich
Phospholipid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Phospholipid Quantification Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phospholipids are a class of lipids which constitute a major component of cell membranes and play important roles in signal transduction. Most phospholipids contain one diglyceride, a phosphate group, and one choline.
In this assay, phospholipids (such as lecithin, lysolecithin and sphingomyelin) are enzymatically hydrolyzed to choline which is determined using choline oxidase and a H2O2-specific dye. This results in a colorimetric (570 nm)/ fluorometric (λex = 530/λem = 585 nm) product directly proportional to the phospholipid concentration in the sample. The range of linear detection is 3 - 200 μM for colorimetric assays and 0.6 - 20 μM for fluorometric assays.
Alkalmazás
Phospholipid assay kit has been used in biochemical analysis and phospholipid quantitation.
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with high-throughput handling systems.
Alkalmasság
Suitable for the detection of phospholipids in biological samples
Elv
In this assay, phospholipids (such as lecithin, lysolecithin and sphingomyelin) are enzymatically hydrolyzed to choline which is determined using choline oxidase and a H2O2-specific dye. This results in a colorimetric (570 nm)/ fluorometric (λex = 530/λem = 585 nm) product directly proportional to the phospholipid concentration in the sample. The range of linear detection is 3 - 200 μM for colorimetric assays and 0.6 - 20 μM for fluorometric assays.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Epithelial disruption of Gab1 perturbs surfactant homeostasis and predisposes mice to lung injuries.
Wang K, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 311(6), L1149-L1159 (2016)
Prevention of gallbladder hypomotility via FATP2 inhibition protects from lithogenic diet-induced cholelithiasis.
Tharp KM, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 310(10), G855-G864 (2016)
Renoprotective effect of curcumin against the combined oxidative stress of diabetes and nicotine in rats.
Ibrahim ZS, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(4), 3017-3026 (2016)
Kevin M Tharp et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 310(10), G855-G864 (2016-04-02)
Gallstone disease is a widespread disorder costing billions for annual treatment in the United States. The primary mechanisms underlying gallstone formation are biliary cholesterol supersaturation and gallbladder hypomotility. The relative contribution of these two processes has been difficult to dissect
Stephanie Chin et al.
Cells, 8(8) (2019-08-03)
The recent cryo-electron microscopy structures of zebrafish and the human cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) provided unprecedented insights into putative mechanisms underlying gating of its anion channel activity. Interestingly, despite predictions based on channel activity measurements in biological membranes