M9695
Matrix Metalloproteinase-12, Catalytic Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
MMP-12, Macrophage Elastase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
calculated mol wt 20.3 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MMP12(4321)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)